Merck
476897
Sigma-Aldrich
二氯(二异丙基氨基)硼烷
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NBCl2
CAS号:
分子量:
181.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
bp
61 °C/13 mmHg (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)N(B(Cl)Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14BCl2N/c1-5(2)10(6(3)4)7(8)9/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
SQJYZIVNKOIKKX-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Cyclizative alkenylboration of carbon-carbon double bonds
  • Cyclizative carboboration of C-C triple bonds
  • Preparation of cationic terminal borylene complexes
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter