Merck
475513
Sigma-Aldrich
3-(溴甲基)吡啶 氢溴酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrN · HBr
CAS号:
分子量:
252.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[H].BrCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChI 密鑰
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a halogenated heterocyclic building block.
應用
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of ether ligands.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
The flexibility-complementarity dichotomy in receptor-ligand interactions.
Sun H, et al.
Chemical Science, 6(2), 1444-1453 (2015)