Merck
475440
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(4-methoxyphenyl)benzene
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(C6H4OCH3)3
CAS号:
分子量:
396.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(OC)cc3)-c4ccc(OC)cc4