Merck
47529
Sigma-Aldrich
Fmoc-Nva-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-L-正缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21NO4
分子量:
339.39
Beilstein:
5883879
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (HPLC)
旋光性
[α]20/D −21±1°, c = 2% in DMF
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h3-6,8-11,17-18H,2,7,12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
JBIJSEUVWWLFGV-SFHVURJKSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)