方案
97%
反应适用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl[W]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.W/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
GXMZHFAZTNJTEW-UHFFFAOYSA-L
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3