Merck
383198
Sigma-Aldrich
二氯化钨
99%
别名:
氧代氯化钨(VI)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
WCl2O2
CAS号:
分子量:
286.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
SMILES 字串
Cl[W](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.2O.W/h2*1H;;;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
RJNBTFHJYBHWCU-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)