Merck
47513
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Fmoc-O-苄基-L-苏氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H25NO5
分子量:
431.48
Beilstein:
6353662
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H25NO5/c1-17(31-15-18-9-3-2-4-10-18)24(25(28)29)27-26(30)32-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,17,23-24H,15-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t17-,24+/m1/s1
InChI 密鑰
UCDMMWCWPVCHLL-OSPHWJPCSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3