Merck
47478
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
≥98.0%
别名:
Nα-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]-D-色氨酸, Fmoc-D-色氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H22N2O4
CAS号:
分子量:
426.46
Beilstein:
5462683
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0%
mp
182-185 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m1/s1
InChI key
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)