Merck
47427
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(4-F)-OH
≥98.0%
别名:
Fmoc-4-氟-D-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20FNO4
分子量:
405.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥98.0%
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(F)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChI key
IXUMACXMEZBPJG-JOCHJYFZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)