About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20FNO4
CAS号:
分子量:
405.42
Beilstein:
8287377
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
质量水平
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
white
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3