Merck
47425
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3,4-Cl2)-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-D-3,4-二氯苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H19Cl2NO4
分子量:
456.32
Beilstein:
9016647
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥96.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19Cl2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m1/s1
InChI 密鑰
QNVHCYWPXIGFGN-JOCHJYFZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3