About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C13H22ClN3O
CAS号:
分子量:
310.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
77101502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
同位素纯度
≥99% 13C
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
Clc1ccc(cc1)CCC(O)(C[n]2ncnc2)C([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-VMIGTVKRSA-N
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3