Merck
473782
Sigma-Aldrich
均三甲苯基硼酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3C6H2]2BOH
CAS号:
分子量:
266.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(C)c(B(O)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H23BO/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10,20H,1-6H3
InChI key
OTYVTANMHIUXBQ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)