Merck
473073
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3-羟基-5-氧代-1-环戊烯-1-庚酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20O4
CAS号:
分子量:
240.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −10.4°, c = 1 in chloroform
光學純度
ee: 97% (HPLC)
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCCCCCC1=C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C13H20O4/c1-17-13(16)7-5-3-2-4-6-10-8-11(14)9-12(10)15/h8,11,14H,2-7,9H2,1H3/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
PQKUWAVOSCVDCT-LLVKDONJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3