Merck
47305
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-氨基)-1-丙醇
≥98.0%
别名:
9-芴甲基 N-(3-羟丙基)氨基甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H19NO3
分子量:
297.35
Beilstein:
6814792
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H19NO3/c20-11-5-10-19-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17,20H,5,10-12H2,(H,19,21)
InChI 密鑰
GNXZNUJDAMSJFZ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
合成天然聚胺的氧杂-类似物和同系物的结构单元。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
P.K.T. Lin et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3605-3605 (1994)
Synthesis, 859-859 (1998)