Merck
472212
Sigma-Aldrich
异氰酸-4-氟-2-(三氟甲基)苯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)NCO
分子量:
205.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
52 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
MNANIHSTOUUFNY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate (IUPAC name = 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene) is 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-substituted benzene.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter