Merck
571806
Sigma-Aldrich
4-氯苄基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2NCO
CAS号:
分子量:
167.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5460 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
密度
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
OAXSVEFCBLZGCA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C