Merck
471380
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-(2,5-二氢苯基)甘氨酸
98%
别名:
(R)-α-氨基-1,4-环己二烯-1-乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO2
CAS号:
分子量:
153.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −154°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@@H](C(O)=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3