Merck
471062
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-四氢-2,2,4,7-四甲基喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H19N
CAS号:
分子量:
189.30
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.549 (lit.)
沸点
123 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
CC1CC(C)(C)Nc2cc(C)ccc12
InChI
1S/C13H19N/c1-9-5-6-11-10(2)8-13(3,4)14-12(11)7-9/h5-7,10,14H,8H2,1-4H3
InChI key
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)