About This Item
线性分子式:
F2CHOC6H4NH2
CAS号:
分子量:
159.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
沸点
231 °C (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-5(10)2-4-6/h1-4,7H,10H2
InChI key
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup