Merck
469823
Sigma-Aldrich
聚乙二醇丙烯酸酯
average Mn ~375
别名:
Poly(polyethylene glycol acrylate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
分子量
average Mn ~375
包含
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
粘度
42 cSt(25 °C)(lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)