描述
contact angle 104 ° with water
critical surface energy 15.7 dyn/cm
质量水平
表单
solid
组成
dioxole, 65 mol %
介电常数
1.934, 1 MHz (ASTM D 150)
硬度
103 (Rockwell, ASTM D 785, 23 °C)
透射比
>95% (ASTM D 1003)
折射率
n20/D 1.31
密度
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)C1(OC(=C(O1)F)F)C(F)(F)F.FC(=C(F)F)F
InChI key
WAQVMMYKXQPUNG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
可调、聚合的光子学材料。
聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊烯-co-四氟乙烯] (AF1600)是一种氟化聚合物,由2,2-双(三氟甲基)-4,5-二氟-1,3-二恶唑和1,1,2,2,-四氟乙烯共聚形成。它是一种高玻璃化转变温度(Tg)的光学透明的光稳定聚合物,可用作电化学和电子器件涂层。
应用
AF1600可在硅晶圆上形成疏水涂层,接触角在115-120°范围,有望用于农业化学和印刷应用。其还可用于在铝板上形成自组装单分子膜(SAM),可用于制造水力驱动摩擦电纳米发电机(WTENGs)。
光学透明归因于防止结晶的结构中的环醚部分。在光学应用领域,无粘着特性和低折射率也使其比 PTFE 更加引人注目。
用作进行 157-nm 印刷的含氟聚合物。
针对光学透明度的光电设备,针对光学设备的低折射率涂层,针对耐化学性的保护涂层、剥离涂层和针对恶劣化学环境的观察窗。
外形
无定形共聚物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Theoretical study of micro/nano roughness effect on water-solid triboelectrification with experimental approach
Lee J and Hwang W
Nano Energy, 52(1), 315-322 (2018)
Wetting of hydrophobic substrates by pure surfactants at continuously increasing humidity
Ivanova NA, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 519(1), 71-77 (2017)
Preparation of Superhydrophobic Teflon AF 1600 Sub-Micron Fibers and Yarns Using the Forcespinning? Technique.
Rane Y, et al.
Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 8(4) (2013)
Properties of thin Teflon AF 2400 coatings deposited onto carbon fabric from solutions in supercritical carbon dioxide.
Kolomytkin DO, et al.
Polymer Science, Series A, 59(1), 42-52 (2017)