Merck
466409
Sigma-Aldrich
聚乙二醇山梨醇六油酸酯
别名:
山梨醇聚醚六油酸酯, 聚乙氧基化脱水山梨糖醇六油酸酯, 聚氧乙烯脱水山梨糖醇六油酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
粘度
200 cP(25 °C)(lit.)
羟基值
35‑55 mg KOH/g
皂化值
80‑90 mg KOH/g
溶解性
propylene glycol: insoluble
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
SMILES字符串
O([C@@H]([C@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C126H230O18/c1-7-13-19-25-31-37-43-49-55-61-67-73-79-85-91-97-119(127)137-105-103-133-115-117(135-107-109-139-121(129)99-93-87-81-75-69-63-57-51-45-39-33-27-21-15-9-3)125(143-113-111-141-123(131)101-95-89-83-77-71-65-59-53-47-41-35-29-23-17-11-5)126(144-114-112-142-124(132)102-96-90-84-78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12-6)118(136-108-110-140-122(130)100-94-88-82-76-70-64-58-52-46-40-34-28-22-16-10-4)116-134-104-106-138-120(128)98-92-86-80-74-68-62-56-50-44-38-32-26-20-14-8-2/h49-60,117-118,125-126H,7-48,61-116H2,1-6H3/b55-49-,56-50-,57-51-,58-52-,59-53-,60-54-/t117-,118+,125-,126-/m1/s1
InChI key
LAIORVRDCREVSA-AMAZOXQHSA-N
应用
表面活性剂。
脂肪和油的乳化剂。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)