About This Item
线性分子式:
Na2Pt(OH)6
CAS号:
分子量:
343.10
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
表单
powder
质量水平
反应适用性
reagent type: catalyst
core: platinum
浓度
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChI key
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves