Merck
463361
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-丙烯酸-2-丁氧基乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
186.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
包含
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.4335 (lit.)
bp
104 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOCCOC(=O)C(C)=C
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)