About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2C10H21
CAS号:
分子量:
226.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
liquid
包含
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
沸点
126 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-12(2)10-8-6-5-7-9-11-16-14(15)13(3)4/h12H,3,5-11H2,1-2,4H3
InChI key
COCLLEMEIJQBAG-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1