Merck
462950
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-二-O-环己亚基-α-D-呋喃葡萄糖
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28O6
CAS号:
分子量:
340.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]25/D −2.1°, c = 2.1 in ethanol
mp
132-135 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12)[C@H]4COC5(CCCCC5)O4
InChI
1S/C18H28O6/c19-13-14(12-11-20-17(22-12)7-3-1-4-8-17)21-16-15(13)23-18(24-16)9-5-2-6-10-18/h12-16,19H,1-11H2/t12?,13-,14+,15+,16+/m0/s1
InChI 密鑰
XEYVZLZWQFLSDZ-GJFSAVBPSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3