化驗
99%
光學活性
[α]20/D +7°, neat
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
130.0 °F - closed cup
閃點(°C)
54.44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门