Merck
18241
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-氨基-3-甲基丁烷
≥97.0% (GC)
别名:
(R)-(-)-3-甲基-2-丁胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H13N
CAS号:
分子量:
87.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (GC)
旋光性
[α]/D −5.5±1°, neat
密度
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChI key
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
<69.8 °F
闪点(°C)
< 21 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1