Merck
46261
Sigma-Aldrich
二茂铁甲醛
purum, ≥98.0%
别名:
环戊二烯基(甲酰基环戊二烯基)铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10FeO
CAS号:
分子量:
214.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
purum
化驗
≥98.0%
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
InChI 密鑰
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)