Merck
46087
Sigma-Aldrich
二氯乙基甲基硅烷
≥97.0% (GC)
别名:
乙基甲基二氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5Si(CH3)Cl2
CAS号:
分子量:
143.09
Beilstein:
1361374
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter