化驗
98%
形狀
liquid crystal
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3