Merck
457175
Sigma-Aldrich
聚(环氧氯丙烷-co-环氧乙烷-co-烯丙基缩水甘油醚)
epichlorohydrin 72-77 wt. %
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH(CH2Cl)CH2O]x(CH2CH2O)y[CH2CH(CH2OCH2CH=CH2)O]Z
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
包含
0.3% antioxidant
组成
epichlorohydrin, 72-77 wt. %
粘度
63-77(100 °C, Mooney, ML 1+4)(lit.)
转变温度
Tg −36 °C
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCO.OCC(O)CCl.OCC(O)COCC=C
应用
用于油封、印花辊、皮带、管材、板材和涂层织物。
特点和优势
固化的聚合物具有低阻尼,在宽广的温度范围内保持柔韧性以及不透气的特点。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)