Merck
455547
Sigma-Aldrich
二茂铁硼酸
别名:
(Boronocyclopentadienyl)cyclopentadienyl iron, NSC 119337
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11BFeO2
CAS号:
分子量:
229.85
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iron
mp
145-150 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OB(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H6BO2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4,7-8H;1-5H;
InChI 密鑰
HHGAJIKAUQWFKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Redox-acitce electrochemical probe to monitor interactions involving sugars
Reactant involved in:
  • Synthesis of ferrocene-appended subporphyrins for electrochemical property studies
  • Synthesis of catalysts for polymerization of olefins
  • Suzuki-coupling reaction with organic triflates
  • Catalytic ortho-lithiation
其他說明
含有不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)