等级
optical grade
方案
98%
mp
64-68 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
InChI key
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于塑料闪烁体、中子探测器及其他高要求器件。
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
STOT SE 2
靶器官
Eyes
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Shuliang Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(19), 2797-2801 (2016-04-29)
We report an efficient and controllable route to prepare magnetic tubular nanoreactors composed of a mesoporous SiO