Merck
453374
Sigma-Aldrich
三甲基(1,2,3,4,5-五甲基环戊二烯基)硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24Si
CAS号:
分子量:
208.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
100-101 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=C(C)C(C)(C(C)=C1C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H24Si/c1-9-10(2)12(4)13(5,11(9)3)14(6,7)8/h1-8H3
InChI 密鑰
WNTWQEUDFDAMBF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup