Merck
450197
Sigma-Aldrich
氢氧化锂 一水合物
99.995% trace metals basis
别名:
氢氧化锂水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiOH · H2O
CAS号:
分子量:
41.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.995% trace metals basis
形狀:
solid
品質等級
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氢氧化锂 一水合物是一种白色盐, 基于痕量金属分析的纯度为99.995%。我们提供高纯度和可控的 规格,以满足研究需求,例如增强电池技术、 改进润滑剂,以确保封闭环境中的空气质量, 促进玻璃、陶瓷和聚合物先进材料的研发。
應用
氢氧化锂一水合物(LiOH⋅H2O)是生产锂钴氧化物(LiCoO2)和锂镍锰钴氧化物(NMC)等锂离子电池正极材料的重要前驱体。 氢氧化锂一水合物可用于CO2洗涤器,吸收空气中的二氧化碳。 这种应用在潜艇、航天器和水下栖息地等封闭环境中至关重要。氢氧化锂一水合物可用作催化剂。最近的一项研究发现,氢氧化锂一水合物可作为芳醛与丙二腈和氰基乙酸乙酯进行Knoevenagel缩合的新型催化剂。它还可用作Gewald反应的高效催化剂,用于简单高效地合成亚芳基丙二腈、亚芳基乙基氰基乙酸酯和2-氨基噻吩。
特點和優勢
以下是该产品的主要特点:
  1. 用作催化剂时用量少
  2. 、反应时间短
  3. 、产品收率高等
  4. 痕量金属含量低(< 55.0 ppm)
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
LiOH.H2O as a catalyst for Knoevenagel and Gewald reactions
Gouda M, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 12 (2010)
Lithium hydroxide as a high capacity adsorbent for CO2 capture: experimental, modeling and DFT simulation
Ahmadi M, et al.
Scientific Reports, 13, 7150 -7150 (2023)
Preparation of high-purity lithium hydroxide monohydrate from technical-grade lithium carbonate by membrane electrolysis
Ryabtsev AD, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 77(7), 1108-1116 (2004)
Production of Battery Grade Lithium Hydroxide Monohydrate Using Barium Hydroxide Causticizing Agent
Liu H, et al.
Resources, Conservation and Recycling, 179, 106115-106115 (2022)
Environmental impacts of lithium hydroxide monohydrate production from spodumene concentrate ? A simulation-based life cycle assessment
Lappalainen H, et al.
Minerals Engineering, 209, 108632-108632 (2024)