Merck
448559
Sigma-Aldrich
(+)-环苜蓿烯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24
CAS号:
分子量:
204.35
Beilstein:
6791339
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +78°, neat
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
87 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@@]3([H])[C@@]4([H])[C@]1([H])[C@@H](CC[C@]2(C)[C@@]34C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-8(2)9-5-6-14(3)10-7-11-13(12(9)10)15(11,14)4/h8-13H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
XBWACJDEQIZTPR-YIZGKYRPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves