About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCONHCH(CO2CH2CH3)2
CAS号:
分子量:
275.30
Beilstein:
5055305
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
沸点
218 °C (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
InChI key
ULRLHEXGRUWQLQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter