Merck
448117
Sigma-Aldrich
2-(2-氯乙酰氨基)-4-噻唑乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7ClN2O3S
CAS号:
分子量:
234.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
SMILES 字串
OC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)