Key Documents
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
别名:
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2S
CAS号:
分子量:
150.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
205-268-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
127-130 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI 密鑰
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2