About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H6ClF3O2
CAS号:
分子量:
274.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
mp
59-63 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(12(14,15)16)5-9(10)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
InChI 密鑰
BDUFOVWZBTVLPY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3