Merck
447757
Sigma-Aldrich
5-[3-(三氟甲基)苯基]糠醛
97%
别名:
5-[3-(三氟甲基)苯基]-2-呋喃甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H7F3O2
CAS号:
分子量:
240.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
64-66 °C (lit.)
官能团
aldehyde
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-16)17-11/h1-7H
InChI key
MRVWKXZQBOFMAW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)