Merck
447617
Sigma-Aldrich
六乙基二锗
97%
别名:
1,1,1,2,2,2-Hexaethyldigermane, Hexaethyldigermane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3GeGe(C2H5)3
CAS号:
分子量:
319.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
97%
反应适用性
core: germanium
折射率
n20/D 1.498 (lit.)
沸点
219 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC[Ge](CC)(CC)[Ge](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H30Ge2/c1-7-13(8-2,9-3)14(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChI key
KAZJJJFSTXNXEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)