Merck
446165
Sigma-Aldrich
乙烯基三(三甲基硅氧烷基)硅烷
97%
别名:
[三(三甲基硅氧基)甲硅烷基]乙烯, 乙烯基三(三甲基硅氧基)硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
CAS号:
分子量:
322.70
Beilstein:
1795324
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
InChI 密鑰
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)