Merck
95115
Sigma-Aldrich
乙烯基三(三甲基硅氧烷基)硅烷
≥97.0% (GC)
别名:
[三(三甲基硅氧基)甲硅烷基]乙烯, 乙烯基三(三甲基硅氧基)硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
CAS号:
分子量:
322.70
Beilstein:
1795324
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.395
沸点
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
InChI key
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
150.8 °F - closed cup
闪点(°C)
66 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)