Merck
441694
Sigma-Aldrich
2,2-二(叔丁基过氧)丁烷 溶液
50 wt. % in mineral oil
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C[OOC(CH3)3]2CH3
CAS号:
分子量:
234.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
组成
active oxygen content, 6.8 wt. %
t1/2
10 hr(92 °C)
浓度
50 wt. % in mineral oil
折射率
n20/D 1.445
mp
≥80 °C (SADT)
密度
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
应用
自由基聚合引发剂。
用于使苯乙烯、乙烯和丙烯酸酯以溶液、悬浮和本体方式进行聚合反应和共聚反应的引发剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
118.4 °F - closed cup
闪点(°C)
48 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1