Merck
440566
Sigma-Aldrich
次卟啉二甲酯 来源于牛血液
technical grade, synthetic, 90%
别名:
3,7,12,17-四甲基-21H,23H-卟吩-2,18-二丙酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H34N4O4
CAS号:
分子量:
538.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
反應適用性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
mp
217-220 °C (lit.)
λmax
399 nm
SMILES 字串
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc3C)cc4nc(cc4C)cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C
InChI
1S/C32H34N4O4/c1-17-11-22-14-27-19(3)23(7-9-31(37)39-5)29(35-27)16-30-24(8-10-32(38)40-6)20(4)28(36-30)15-26-18(2)12-21(34-26)13-25(17)33-22/h11-16,34-35H,7-10H2,1-6H3/b21-13-,22-14-,25-13-,26-15-,27-14-,28-15-,29-16-,30-16-
InChI 密鑰
JDWKDJYBNJTDOW-RWJCOFQGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for synthesis of:
  • Deuteroporphyrindimethylester Ru(II) complexes
  • Rh porphyrins
  • Porphyrin-linked nitroimidazole antibiotics
  • Porphyrin-fullerene dyads
  • Porphyrin-platinum complexes
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)