Merck
440280
Sigma-Aldrich
乙基三氯硅烷
99%
别名:
Dow Corning® 产品 Z-1212, 三氯乙基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5Cl3Si
CAS号:
分子量:
163.51
Beilstein:
1361384
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI 密鑰
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
由美国 Dow Corning Corporation 制造,由 Aldrich Chemical Company, Inc. 重新包装。
®美国 Dow Corning Corporation 的注册商标。
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)