Merck
439266
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-四氢吡啶 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N · HCl
CAS号:
分子量:
119.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
189-191 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
InChI key
AFCYWWIZGOUXCF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)